Principaux documents
636215
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-oxindole
97%
Synonyme(s) :
6-Chloro-1,3-dihydroindol-2-one, 6-Chlorooxindole
5 G
22,60 €
25 G
40,30 €
22,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
22,60 €
25 G
40,30 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.59
Beilstein:
1526788
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Numéro de classement CE :
421-330-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
22,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
solid
Pf
195-199 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Clc1ccc2CC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-5-3-8(11)10-7(5)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,10,11)
Clé InChI
CENVPIZOTHULGJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Ayman M Saleh et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 19(9), 13076-13092 (2014-08-27)
A selected set of substituted pyridone-annelated isoindigos 3a-f has been synthesized via interaction of 5- and 6-substituted oxindoles 2a-f with 6-ethyl-1,2,9-trioxopyrrolo[3,2-f]quinoline-8-carboxylic acid (1) in acetic acid at reflux. Among these isoindigos, the 5'-chloro and 5'-bromo derivatives 3b and 3d show