Principaux documents
635782
Sigma-Aldrich
3,5-Difluoro-4-formylphenylboronic acid
≥95%
Synonyme(s) :
3,5-Difluoro-4-formylbenzeneboronic acid
About This Item
Formule linéaire :
C6H2F2CHOB(OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.92
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥95%
Forme
solid
Pf
255-260 °C
Groupe fonctionnel
aldehyde
fluoro
Chaîne SMILES 
OB(O)c1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C7H5BF2O3/c9-6-1-4(8(12)13)2-7(10)5(6)3-11/h1-3,12-13H
Clé InChI
XWZOKATWICIEMU-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of pyrazolopyrimidinamine derivatives as tyrosine and phosphinositide kinase inhibitors
  • Preparation of boronate based D-glucose sensors
Autres remarques
Contains varying amounts of anhydride
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable