Principaux documents
550213
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylpropylmagnesium chloride solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
Neopentylmagnesium chloride
100 ML
1 280,00 €
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
1 280,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH2MgCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
130.90
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
1 280,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Niveau de qualité
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.771 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C[Mg]Cl
InChI
1S/C5H11.ClH.Mg/c1-5(2,3)4;;/h1H2,2-4H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
ZPEDJLDBSQDLEI-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup