634271
Lanthanum(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Dilanthanum trioxide, Lanthanum trioxide
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: lanthanum
Taille des particules
<100 nm (TEM)
Densité
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Clé InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.