This product does not contain an expiration date. It contains a recommended retest date of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
900544
Rare earth doped upconversion nanoparticles
fluorescence λem 474 nm (main peak), 10 mg/mL in toluene
Synonyme(s) :
CANdot® Series X up blue, Luminescent nanoparticles, NaYF4:Yb, Tm/NaYF4, Upconversion nanocrystals
329,00 €
About This Item
329,00 €
Produits recommandés
Forme
dispersion
nanoparticles
Niveau de qualité
Composition
NaYF4:Yb
Tm/NaYF4
Concentration
10 mg/mL in toluene
Taille des particules
17 nm
λmax
980 nm
Fluorescence
λem 474 nm (main peak)
λem 474 nm±15 nm
Groupe fonctionnel
oleic acid
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
37.0 °F
Point d'éclair (°C)
2.77 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Déjà en possession de ce produit ?
-
What is the lifetime of these particles?