637335
Gadolinium(III) oxide
nanopowder, <100 nm particle size (BET), 99.8% trace metals basis
Synonyme(s) :
Gadolinia, Gadolinium trioxide
287,00 €
About This Item
287,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99.8% trace metals basis
Forme
nanopowder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Taille des particules
<100 nm (BET)
Pf
2330 °C (lit.)
Densité
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
Clé InChI
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.