Documents
634034
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2-methylbenzoic acid
96%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
167-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-5-4-6(9)2-3-7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
XXFKOBGFMUIWDH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be synthesized from 4-chlorobenzoic acid via a multi-step reaction process.
Application
4-Chloro-2-methylbenzoic acid can be used in the synthesis of:
  • 4-chloro-2-methylbenzophenone via Freidel Craft′s acylation with benzene
  • 4-chloro-2-methyl-5-(methylsulfonyl)benzoic acid
  • 4-chloro-2-methyl-3-nitrobenzoic acid methyl ester
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
"A novel synthesis of 1-substituted 2H-isoquinolin-3-ones"
Canepa.SA and Bravo.DR
Journal of Heterocyclic Chemistry, 41(06), 979-982 (2004)
"(2-Methyl-5-(methylsulfonyl) benzoyl) guanidine Na+/H+ antiporter inhibitors"
Baumgarth M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 40(13), 2017- 2034 (1997)