633208
4-Methylthiazole-5-carboxaldehyde
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
127.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Produits recommandés
Essai
97%
Pf
74-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1scnc1C
InChI
1S/C5H5NOS/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
JJVIEMFQPALZOZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable