475122
1-Methyl-2-imidazolecarboxaldehyde
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Point d'ébullition
70-74 °C/1 mmHg (lit.)
Pf
36-39 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C(=O)c1nccn1C
InChI
1S/C5H6N2O/c1-7-3-2-6-5(7)4-8/h2-4H,1H3
Clé InChI
UEBFLTZXUXZPJO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Schiff bases
- ligand N,N-dimethyl-N′-(1-methylimidazole-2-ylmethyl)-ethylenediamine
- [(bis(1-methylimidazol-2-yl)methyl)(2-(pyridyl-2-yl)ethyl)amine]
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup