Documents
632813
Sigma-Aldrich
3-Aminothiophene-2-carboxamide
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
120-124 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1sccc1N
InChI
1S/C5H6N2OS/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,6H2,(H2,7,8)
Clé InChI
BKDZTJNNXCNSCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves