Principaux documents
631523
Sigma-Aldrich
3-Aminobenzofuran-2-carboxamide
97%
5 G
81,70 €
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
81,70 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
81,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
157-161 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amide
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1oc2ccccc2c1N
InChI
1S/C9H8N2O2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)13-8(7)9(11)12/h1-4H,10H2,(H2,11,12)
Clé InChI
FXOYSSLDDDZIJN-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges