Principaux documents
631337
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-4-methoxybenzylamine hydrochloride
97%
5 G
210,00 €
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
210,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
189.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
210,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
190-195 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
Cl.COc1ccc(CN)cc1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-3-2-6(5-9)4-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
Clé InChI
IEVBKUSXLSVMOB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves