Documents
631787
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,1′-Bi-2-naphthyl dimethanesulfonate
97%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3SO3C10H6)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Activité optique
[α]20/D +75°, c = 1% in chloroform
Pf
150-154 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)Oc1c(ccc2ccccc12)-c3ccc4ccccc4c3OS(C)(=O)=O
InChI
1S/C22H18O6S2/c1-29(23,24)27-21-17-9-5-3-7-15(17)11-13-19(21)20-14-12-16-8-4-6-10-18(16)22(20)28-30(2,25)26/h3-14H,1-2H3
Clé InChI
NVLGJUMYNYDMQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
We present an article concerning BINOL and Derivatives.