Principaux documents
630926
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-N-methylaniline
97%
1 G
126,00 €
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
126,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H11NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
126,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Pf
30-34 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES 
CNc1ccccc1OC
InChI
1S/C8H11NO/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2/h3-6,9H,1-2H3
Clé InChI
KNZWULOUXYKBLH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
98 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves