Principaux documents
61897
Sigma-Aldrich
Ethyl piperazinoacetate
≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1-(Ethoxycarbonylmethyl)piperazine, N-(Carboethoxymethyl)-piperazine, Ethyl 1-piperazineacetate
5 G
92,40 €
92,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
92,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.22
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
92,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice de réfraction
n20/D 1.472
Densité
1.048 g/mL at 20 °C (lit.)
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)CN1CCNCC1
InChI
1S/C8H16N2O2/c1-2-12-8(11)7-10-5-3-9-4-6-10/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
MTFCXMJOGMHYAE-UHFFFAOYSA-N
Avertissement
Irritant
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter