Principaux documents
617083
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
Synonyme(s) :
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
100 MG
318,00 €
318,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
100 MG
318,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCD2CD2NH2
Poids moléculaire :
65.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
318,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
pb
170 °C (lit.)
Pf
11 °C (lit.)
Densité
1.080 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Yasuhiro Horibata et al.
Journal of lipid research, 61(8), 1221-1231 (2020-06-25)
The final step of the CDP-ethanolamine pathway is catalyzed by ethanolamine phosphotransferase 1 (EPT1) and choline/EPT1 (CEPT1). These enzymes are likely involved in the transfer of ethanolamine phosphate from CDP-ethanolamine to lipid acceptors such as 1,2-diacylglycerol (DAG) for PE production