Principaux documents
609552
Sigma-Aldrich
Ethanolamine-15N
98 atom % 15N
Synonyme(s) :
2-Aminoethanol-15N
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH215NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
62.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Essai
99% (CP)
pb
170 °C (lit.)
Pf
11 °C (lit.)
Densité
1.028 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[15NH2]CCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i3+1
Clé InChI
HZAXFHJVJLSVMW-LBPDFUHNSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
199.4 °F
Point d'éclair (°C)
93 °C