Principaux documents
279463
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine hydrochloride
99 atom % D
Synonyme(s) :
Deuterated dimethylamine hydrochloride
1 G
113,00 €
5 G
431,00 €
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
113,00 €
5 G
431,00 €
About This Item
Formule linéaire :
(CD3)2NH · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
113,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
≥99% (ion chromatography)
Forme
solid
Pf
170-173 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
Clé InChI
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
M Rok et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(13), 4190-4202 (2019-03-02)
We have synthesised and characterised a novel organic-inorganic hybrid crystal, [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6. The thermal DSC, TMA, DTG and DTA analyses indicate two solid-to-solid structural phase transitions (PTs). According to the X-ray diffraction experiments, the first PT at 220 K is isostructural