Documents
616990
Sigma-Aldrich
Triphenylphosphine-d15
98 atom % D
Synonyme(s) :
Tri(phenyl-d5)phosphine
About This Item
Formule linéaire :
(C6D5)3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
277.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
Point d'ébullition
377 °C
Pf
79-81 °C (lit.)
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES 
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Clé InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220.00 °C - closed cup