338761
Triphenylphosphine-d15
≥98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Tris(pentadeuterophenyl)phosphine, Tri(phenyl-d5)phosphine
278,00 €
About This Item
278,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
powder
pb
377 °C
Pf
79-81 °C (lit.)
Changement de masse
M+15
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])P(c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H]
InChI
1S/C18H15P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D
Clé InChI
RIOQSEWOXXDEQQ-KLHTYYPYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Central nervous system,Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
428.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
220.00 °C - closed cup