Documents
615072
Sigma-Aldrich
2-Propanol-1,1,1-d3
98 atom % D
Synonyme(s) :
Isopropyl-1,1,1-d3 alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CD3CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Point d'ébullition
82 °C
Pf
-90 °C
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-FIBGUPNXSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C