392898
2-Propanol-1,1,1,3,3,3-d6
99 atom % D
Synonyme(s) :
Isopropanol-1,1,1,3,3,3-d6, Isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 alcohol
154,00 €
About This Item
154,00 €
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % D
Essai
99% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.374 (lit.)
pb
82 °C (lit.)
Pf
-90 °C (lit.)
Densité
0.86 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES
[2H]C([2H])([2H])C(O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-WFGJKAKNSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
60.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
16 °C - closed cup