Principaux documents
176613
Sigma-Aldrich
Cyclohexanone-2,2,6,6-d4
98 atom % D
1 G
127,00 €
5 G
385,00 €
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 G
127,00 €
5 G
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6D4H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
127,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
pb
153 °C (lit.)
Pf
-47 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C1([2H])CCCC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C6H10O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H2/i4D2,5D2
Clé InChI
JHIVVAPYMSGYDF-CQOLUAMGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
111.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
44 °C - closed cup