Documents
613851
Sigma-Aldrich
Propyne-3,3,3-d3
99 atom % D, 98% (CP)
Synonyme(s) :
Methyl-d3-acetylene
About This Item
Formule linéaire :
CD3C≡CH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
43.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352003
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % D
Pureté
98% (CP)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])C#C
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i2D3
Clé InChI
MWWATHDPGQKSAR-BMSJAHLVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameGas cylinderExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
-59.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-51 °C - closed cup