Principaux documents
61336
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-dimethoxypyrimidine
≥98.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H7ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.58
Numéro Beilstein :
880035
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0%
Forme
solid
Pf
100-105 °C
Chaîne SMILES 
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
Clé InChI
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable