609900
N-Methylformamide-18O
95 atom % 18O
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
95 atom % 18O
pb
198-199 °C
Pf
-4 °C
Densité
1.044 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
CNC=[18O]
InChI
1S/C2H5NO/c1-3-2-4/h2H,1H3,(H,3,4)/i4+2
Clé InChI
ATHHXGZTWNVVOU-DOMIDYPGSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
231.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
111 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)