Principaux documents
608440
Sigma-Aldrich
Urea-15N2,18O
95 atom % 18O, 99 atom % 15N
About This Item
Formule linéaire :
H215NC18O15NH2
Poids moléculaire :
64.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 15N
95 atom % 18O
Forme
solid
Pf
132-135 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[15NH2]C([15NH2])=[18O]
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1,4+2
Clé InChI
XSQUKJJJFZCRTK-WXMFRBONSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable