Principaux documents
60713
Sigma-Aldrich
Ketene diethyl acetal
purum, ≥95.0% (GC)
Synonyme(s) :
1,1-Diethoxyethene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro Beilstein :
471200
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.414
Point d'ébullition
49-50 °C (lit.)
Densité
0.880 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCOC(=C)OCC