Principaux documents
606375
Sigma-Aldrich
Iodoform-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Triiodomethane-13C
About This Item
Formule linéaire :
13CHI3
Poids moléculaire :
394.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
Pf
118-121 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
I[13CH](I)I
InChI
1S/CHI3/c2-1(3)4/h1H/i1+1
Clé InChI
OKJPEAGHQZHRQV-OUBTZVSYSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable