Principaux documents
490865
Sigma-Aldrich
Myristic acid-1,2-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Tetradecanoic acid-1,2-13C2
500 MG
699,00 €
699,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 MG
699,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)1113CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
699,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i13+1,14+1
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-SBAVNFSASA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup