Documents
605425
Sigma-Aldrich
L-Fucose-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
6-Deoxy-L-galactose-1-13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13CC5H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352114
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[13CH]=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m0/s1/i2+1
Clé InChI
PNNNRSAQSRJVSB-ZAHPDWKSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable