Principaux documents
604674
Sigma-Aldrich
DL-Tryptophan-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC10H12N2O2
Poids moléculaire :
205.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Forme
solid
Pf
289-290 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
N[13CH](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i9+1
Clé InChI
QIVBCDIJIAJPQS-QBZHADDCSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable