Principaux documents
603694
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl-13C6-amine
99 atom % 13C
About This Item
Formule linéaire :
13C6H11NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
134 °C
Pf
-17 °C
Densité
0.8665 g/mL
0.919 g/mL
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
N[13CH]1[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Clé InChI
PAFZNILMFXTMIY-IDEBNGHGSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
82.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
28 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3