Principaux documents
603287
Sigma-Aldrich
Acetylsalicylic acid-α-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Aspirin-(carboxyl-13C)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC8H8O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pf
134-136 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(=O)Oc1ccccc1[13C](O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)/i9+1
Clé InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-QBZHADDCSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
482.0 °F
Point d'éclair (°C)
250 °C