60098
Potassium tert-butoxide
≥97.0% (T)
Synonyme(s) :
Potassium T-butoxide
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1 mmHg ( 220 °C)
Essai
≥97.0% (T)
Forme
solid
Impuretés
≤2% K2(CO)3 and KOH
Pf
256-258 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
[K+].CC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C4H9O.K/c1-4(2,3)5;/h1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
LPNYRYFBWFDTMA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges