Documents
598151
Sigma-Aldrich
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H21N4P · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.72
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
96%
Pf
132-136 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CN1CCN2CCN(C)P1N(C)CC2
InChI
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
Clé InChI
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges