Documents
595462
Sigma-Aldrich
1,2-Indandione-2-oxime
97%
Synonyme(s) :
2-Oximino-1-indanone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
209 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
O\N=C1/Cc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C9H7NO2/c11-9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(9)10-12/h1-4,12H,5H2/b10-8+
Clé InChI
CWEXMSPEUDRDPH-CSKARUKUSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable