Key Documents
595446
Sigma-Aldrich
4,6-Dichloro-5-methylpyrimidine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H4Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.00
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
56-60 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1c(Cl)ncnc1Cl
InChI
1S/C5H4Cl2N2/c1-3-4(6)8-2-9-5(3)7/h2H,1H3
Clé InChI
NUEYDUKUIXVKNB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges