Principaux documents
D120405
Sigma-Aldrich
4,6-Dihydroxypyrimidine
98%
Synonyme(s) :
4,6-Pyrimidinediol
25 G
21,40 €
21,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
21,40 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.09
Beilstein:
112224
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
21,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
98%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)ncn1
InChI
1S/C4H4N2O2/c7-3-1-4(8)6-2-5-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Clé InChI
DUFGYCAXVIUXIP-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Questions
  1. Is it the alpha or the beta form of the compound that is available. Is there any Powder XRD data available for the compound?
    1 answer
    1. There is no XRD data or other crystallographic information available for this item.