Principaux documents
570087
Sigma-Aldrich
Melamine-d6
98 atom % D, 99% (CP)
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine-d6
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3D6N6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Essai
99% (CP)
Pf
>300 °C (lit.)
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
[2H]N([2H])c1nc(nc(n1)N([2H])[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)/i/hD6
Clé InChI
JDSHMPZPIAZGSV-YIKVAAQNSA-N
Application
It should be noted that Melamine-d6 (570087) is an unsuitable mass spectrometric standard as it contains deuterated amine groups, which are susceptible to proton-deuterium exchange. For the usage of isotopically labeled melamine as a standard for mass spectrometry studies, please refer to Melamine-triamine-15N3 (592889).
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
572.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
300 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :