Principaux documents
592064
Sigma-Aldrich
Poly(pentabromophenyl methacrylate)
About This Item
Formule linéaire :
(C10H5Br5O2)n
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Indice de réfraction
n20/D 1.710 (lit.)
Température de transition
Tg (DSC) 37 °C (onset)
Solubilité
chloroform: soluble
Application
High refractive index polymer for optical waveguides
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.