Principaux documents
590274
Sigma-Aldrich
Benzenesulfonyl azide, functionalized silica gel
40-63 μm, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading
5 G
184,00 €
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
184,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Si(CH2)2C6H4SO2N3
Poids moléculaire :
238.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352125
Nomenclature NACRES :
NA.22
184,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Ampleur du marquage
0.5-1.0 mmol/g loading
Taille des particules
40-63 μm
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Since the preparation of the first organic azide, phenyl azide, by Peter Griess in 1864 this energy-rich and versatile class of compounds has enjoyed considerable interest.