Principaux documents
589993
Sigma-Aldrich
Bipyridine, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.0-2.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Réticulation
1 % cross-linked with divinylbenzene
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Ampleur du marquage
1.0-2.0 mmol/g loading
Taille des particules
100-200 mesh
Application
Used to scavenge metals from solution.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1B
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable