Principaux documents
587788
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-2,2,5,5-d4
98 atom % D
Synonyme(s) :
1,6-Hexane-2,2,5,5-d4-diamine, Hexamethylene-2,2,5,5-d4-diamine
About This Item
Formule linéaire :
NH2CH2CD2(CH2)2CD2CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % D
Forme
solid
pb
204-205 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i3D2,4D2
Clé InChI
NAQMVNRVTILPCV-KHORGVISSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
177.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
81 °C - closed cup