Principaux documents
586579
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-oxindole
97%
Synonyme(s) :
5-Fluoro-1,3-dihydroindol-2-one, 5-Fluoro-2,3-dihydro-2-oxoindole
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H6FNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
151.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
143-147 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1ccc2NC(=O)Cc2c1
InChI
1S/C8H6FNO/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11)10-7/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clé InChI
DDIIYGHHUMKDGI-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Glycogen synthase kinase 3 beta (GSK-3β) inhibitors
  • Antitumor agents
  • Cyclooxygenase 1/2 (COX-1/2) and 5-lipoxygenase (5-LOX) inhibitors
  • Multitargeted Receptor Tyrosine Kinase Inhibitors
  • Non-peptide thrombopoietin (TPO) receptor ligands
  • Aurora kinase inhibitors
  • Inhibitors of cyclin-dependent kinase CDK2/cyclin A
  • Selective norepinephrine reuptake inhibitors
  • B-cell lymphoma-extra large molecule (Bcl-XL) inhibitor Z36
  • Inducers of NAD(P)H-quinone oxidoreductase 1 (NQO1)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable