Principaux documents
579483
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-(trifluoromethyl)benzimidazole
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H6F3N3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
96%
Forme
solid
Pf
185-189 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc2[nH]c(nc2c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H6F3N3/c9-8(10,11)7-13-5-2-1-4(12)3-6(5)14-7/h1-3H,12H2,(H,13,14)
Clé InChI
CKEKFQLHCAZGSP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges