Documents
578843
Sigma-Aldrich
3-(N-Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester
97%
Synonyme(s) :
3-(Boc-amino)phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl-N-[3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26BNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
148-153 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H26BNO4/c1-15(2,3)21-14(20)19-13-10-8-9-12(11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3,(H,19,20)
Clé InChI
ANQAOGOIWVMGCH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable