578576
1,2-Epoxy-3-phenoxypropane
technical grade
Synonyme(s) :
2,3-Epoxypropyl phenyl ether, Glycidyl phenyl ether, Phenyl glycidyl ether
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Densité de vapeur
5.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 20 °C)
Indice de réfraction
n20/D 1.53 (lit.)
n20/D 1.530 (lit.)
Point d'ébullition
245 °C (lit.)
Pf
3.5 °C (lit.)
Densité
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1OC1COc2ccccc2
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-4-8(5-3-1)10-6-9-7-11-9/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
FQYUMYWMJTYZTK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
237.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
114 °C - closed cup