31185
D.E.R.™ 332
used as embedding medium
Synonyme(s) :
Bisphenol A diglycidyl ether, Epoxy-Resin, 2,2-Bis[4-(glycidyloxy)phenyl]propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol diglycidyl ether, BADGE, D.E.R.™ 332
Chaîne SMILES
CC(C)(c1ccc(OCC2CO2)cc1)c3ccc(OCC4CO4)cc3
InChI
1S/C21H24O4/c1-21(2,15-3-7-17(8-4-15)22-11-19-13-24-19)16-5-9-18(10-6-16)23-12-20-14-25-20/h3-10,19-20H,11-14H2,1-2H3
Clé InChI
LCFVJGUPQDGYKZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Attention
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
507.2 - 514.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
264 - 268 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves