Documents
578320
Sigma-Aldrich
5,7-Dihydroxy-4-phenylcoumarin
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H10O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
solid
Pf
227-233 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1cc(O)c2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1
InChI
1S/C15H10O4/c16-10-6-12(17)15-11(9-4-2-1-3-5-9)8-14(18)19-13(15)7-10/h1-8,16-17H
Clé InChI
HUQKUJNSVHEHIH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable